Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette box holders, Nalgene®
Pipette box holders, Nalgene®
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Pipette box holders, Nalgene®
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Pipette box holders, Nalgene®
1 varianti
Product Details & Documents
The acrylic pipette box holder (two compartments) and the angled pipette holder (four compartments) accommodate bags, boxes, pipette canisters or 1- to 100- ml individually-wrapped serological pipettes.
  • Compartments sized to fit one box of pipettes (14,6 cm wide opening)
  • Storage area for rubber bulbs
  • Divider can be removed to form one large storage area
  • Can be mounted under the shelf with two brackets
  • Angled pipette holder for easy access; prevents pipettes from sliding out
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • NALG5810-0002
  • NALG5810-0004
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • NALG5810-0002
    Portapipette, 2 scomparti
    Portapipette, 2 scomparti
    trasparente
    152×381×152 mm
    Discontinued
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NALG5810-0002
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • NALG5810-0004
    Portapipette, 4 scomparti, angolato
    Portapipette, 4 scomparti, angolato
    trasparente
    89×292×416 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 827.00
    SFr. 827.00
    1 * 1 ST
       SFr. 827.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NALG5810-0004
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto