ContactUsLinkComponent
Acido fluoridrico 48%, ultrapuro per analisi in tracce, Supelco®
Tossico
Corrosivo
Acido fluoridrico 48%, ultrapuro per analisi in tracce, Supelco®
Codice catalogo 1.01513.1000
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Tossico
Corrosivo
Acido fluoridrico 48%, ultrapuro per analisi in tracce, Supelco®
Codice catalogo 1.01513.1000
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :20.01 g/mol
ADR:8 (6.1),II
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:231-634-8
UN:1790
 :GHS06
 :GHS05
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:7664-39-3
Formula:HF
Numero MDL:MFCD00011346