Acido fluoridrico 48 - 51% ≥98% ACS
Catalog # 33258.09
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:10 g
- Seq:3236
Specifications
About this item
:
:20.01 g/mol
Merck Index:14,4790
Boiling Pt:112 °C
Density:1.16
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:231-634-8
UN:1790
ADR:8,II
:GHS06
:GHS05
CAS Number:7664-39-3
Formula:HF
MDL Number:MFCD00011346