Acido fluoridrico 40 - 45%, grado tecnico, Fluka™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:7664-39-3
:
Formula:HF
Numero MDL:MFCD00011346
:20.01 g/mol
Punto di ebollizione:110 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione:–40 °C
Densità:1.140 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-634-8
UN:1790
ADR:8,II
:GHS06
:GHS05
Risultati dei test sulle specifiche
- Vapor Density:1.27 (vs air)
- Assay:40 - 45 %
- Hexafluorosilicic acid (H₂SiF₆):Max. 0.02 %
- Sulfate (SO₄):Max. 0.01 %
- Vapor Pressure:25 mmHg ( 20 °C)
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together