Orders LinkContactUsLinkComponent
Counting chambers, Malassez
Counting chambers, Malassez
Nome del fornitore:   MARIENFELD
Counting chambers, Malassez
Nome del fornitore:  MARIENFELD
Certificates
Counting chambers, Malassez
Counting chambers, Malassez
2 varianti
Product Details & Documents
Counting chambers specially designed for in vitro diagnostic.
  • Double net ruling
  • Two cover glasses
  • Dark lined without clamps
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Profondità della camera
    Disponibilità
    Price
  • 631-0975
    Cell counting chamber with dark lines
    Cell counting chamber with dark lines
    Malassez
    0,2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 62.80
    SFr. 62.80
    1 * 1 ST
       SFr. 62.80
  • MARI0640630
    Cell counting chamber with bright lines
    Cell counting chamber with bright lines
    Malassez
    0,2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 127.00
    SFr. 127.00
    1 * 1 ST
       SFr. 127.00