Nalgene® Media Bottles, Square, with Screw Cap
Informazioni su questo articolo
PETG bottle with HDPE screw closure.
- Graduated
- Durable
- Break-resistant
- Leakproof
Package and ship liquid media, buffers and sera using square media bottles with screw caps. Heavy-walled, durable bottles offer excellent gas barrier properties and are specifically designed for storing media and sera. Non-sterile bottle offers excellent gas barrier properties; clear PETG material allows for easy identification of contents.
: USP Class VI, FDA Compliance 21 CFR
7 varianti
Product Details & Documents
PETG bottle with HDPE screw closure.
- Graduated
- Durable
- Break-resistant
- Leakproof
Package and ship liquid media, buffers and sera using square media bottles with screw caps. Heavy-walled, durable bottles offer excellent gas barrier properties and are specifically designed for storing media and sera. Non-sterile bottle offers excellent gas barrier properties; clear PETG material allows for easy identification of contents.
: USP Class VI, FDA Compliance 21 CFR
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- NALG322020-0030
- 216-2987
- NALG322020-0125
- NALG322020-0250
- NALG322020-0500
- NALG322020-1000
- NALG322020-2000
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàAltezzaØ interno colloFilettaturaDisponibilitàPrice
- Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALG322020-0030Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.216-2987Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALG322020-0125Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALG322020-0250Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALG322020-0500Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALG322020-1000Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALG322020-2000Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.