Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, microvolume, Corning®
Pipette tips, microvolume, Corning®
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Corning
Pipette tips, microvolume, Corning®
Nome del fornitore:  Corning
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Pipette tips, microvolume, Corning®
4 varianti
Product Details & Documents
These microvolume tips provide accurate, reliable performance and are designed for use with major brand ultra-micropipettors.
  • All racked tips are certified RNase-/DNase-free and non pyrogenic
  • Exceptional durability: all tip racks stand up to the demands of use with multi-channel pipettors and withstand repeated autoclaving cycles
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 613-4242
  • 613-4245
  • 734-1987
  • 613-5516
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Stile punta
    Volume
    Sterili
    Colore puntale
    Per uso con
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • Punta tonda
    0,1 - 10 µl
    -
    Trasparente
    Gilson®, altri micropipettatori Ultra
    10 rack da 96
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 113.00
    SFr. 113.00
    1 * 960 ST
       SFr. 113.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4242
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • Punta tonda
    0,1 - 10 µl
    -
    Trasparente
    Gilson, altri micropipettatori Ultra
    In bulk; 10000 puntali/sacchetto
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10.000 ST
    1 * 10.000 ST - SFr. 589.00
    SFr. 589.00
    1 * 10.000 ST
       SFr. 589.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4245
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • Punta tonda
    0,1 - 10 µl
    +
    Trasparente
    Gilson, altri micropipettatori Ultra
    10 rack da 96
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 139.00
    SFr. 139.00
    1 * 960 ST
       SFr. 139.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1987
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • Punta tonda
    0,5 - 10 µl
    -
    Trasparente
    Eppendorf, altri micropipettatori Ultra
    In bulk; 10000 puntali/sacchetto
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10.000 ST
    1 * 10.000 ST - SFr. 527.00
    SFr. 527.00
    1 * 10.000 ST
       SFr. 527.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-5516
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.