ContactUsLinkComponent
Portafiltri, Pop-Top™ e Swin-Lok™, Whatman™
undefined
Portafiltri, Pop-Top™ e Swin-Lok™, Whatman™
  • Catalog No:
  • 515-2361
  • 515-2360
  • 515-2362
  • Superficie di filtrazione:
  • 3,9 cm²
  • 0,8 cm²
  • 13,8 cm²
  • Dimensioni:
  • 35×37 mm
  • 27×27 mm
  • 60×65 mm
  • Raccordo di ingresso/uscita connessioni:
  • cap: female Luer lock
    base: male Luer slip fit
  • cap: male Luer slip fit
    base: female Luer slip fit
  • cap: female Luer slip fit
    base: male 1/4" NPT and 1/4" tubing
  • Pressione di esercizio massima:
  • 3,5 bar
  • 3,5 bar
  • 3,5 bar
  • Temperatura di esercizio massima:
  • 38 °C
  • 38 °C
  • 38 °C
Frequently Bought Together