Acido cloridrico 37%, EMSURE® per analisi (max. 0,0000001% Hg), Supelco®
1.13386.2500
: Merck
:
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:-28 °C
- Boiling Point:45 °C
- Vapor Pressure:190 hPa (20 °C)
- Density:1.19 g/cm3 (20 °C)
- pH:- 1 (H2O, 20 °C)
:
:110 °C (1013 hPa)
:–30 °C
:1.18 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:1789
:8,
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:36.46 g/mol
:231-595-7
:GHS05
:GHS07
:7647-01-0
:HCl
:MFCD00011324