Sodio dodecile solfato (SDS) 200 g/l in soluzione acquosa, per proteomica
Codice catalogo M112-500ML
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:500 mL
- Seq:2725
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- pH @25 °C:5.0 – 8.0
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:288.38 g/mol
Densità:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:205-788-1
UN:1325
ADR:4.1,
:GHS07
:GHS05
Numero CAS:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Numero MDL:MFCD00036175