ContactUsLinkComponent
Sodio dodecile solfato (SDS) 100 g/l in soluzione acquosa
  ROCKMB-015
 :  
undefined
Sodio dodecile solfato (SDS) 100 g/l in soluzione acquosa
  ROCKMB-015
 :  
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    100 mL
  • Seq:
    2440
 :
 :288.38 g/mol
 :1…1,1 g/cm³ (20 °C)
 :Ambiente
 :205-788-1
 :151-21-3
 :CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
 :MFCD00036175