Sodio dodecile solfato (SDS) 100 g/l in soluzione acquosa, Electran per elettroforesi
Catalog # 444062F
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 ml
- Seq:2440
Specifications
Specification Test Results
- Assay (W/V) (at preparation):9.8 - 10.2 %
Specification Test Results
About this item
:
:288.38 g/mol
Density:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
EINECS:205-788-1
:GHS05
Storage Temperature:Ambiente
CAS Number:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL Number:MFCD00036175