ContactUsLinkComponent
Sodio dodecile solfato (SDS) 100 g/l in soluzione acquosa
Sodio dodecile solfato (SDS) 100 g/l in soluzione acquosa
Codice catalogo AMBI9822
Nome del fornitore:  Ambion
Numero CAS:  
undefined
Sodio dodecile solfato (SDS) 100 g/l in soluzione acquosa
Codice catalogo AMBI9822
Nome del fornitore:  Ambion
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :288.38 g/mol
Densità:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:205-788-1
Numero CAS:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Numero MDL:MFCD00036175