Acido formico, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
1.00253.1000
: Merck
:
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:-9 °C
- Boiling Point:107 °C
- Flash Point:71 °C
- Explosion Limit:10 - 45.5 %(V)
- Density:1.2 g/cm3 (20 °C)
- pH:(H2O) strongly acid
- Ignition Point:485 °C
:
:46.03 g/mol
:13,04265
:8 (3),II
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:200-579-1
:1779
:GHS06
:GHS05
:Ambiente
:64-18-6
:HCO₂H
:MFCD00003297