Nalgene®, Biotainer® Bottiglie
Informazioni su questo articolo
Durable, translucent PC construction ensures the integrity of your sample.
- Closures feature a silicone liner for leakproof assurance
- Customisation options are available for fluid transfer applications
- Extensive validation documentation support
- Suitable for use in storage conditions of –100 to +100 °C
- Graduated
Designed specifically for pharmaceutical and biological manufacturers. Excellent for freezing applications.
Warranty: 90 days.
Certifications: USP Class VI, non-cytotoxic, USP <661>, non-pyrogenic.
5 varianti
Product Details & Documents
Durable, translucent PC construction ensures the integrity of your sample.
- Closures feature a silicone liner for leakproof assurance
- Customisation options are available for fluid transfer applications
- Extensive validation documentation support
- Suitable for use in storage conditions of –100 to +100 °C
- Graduated
Designed specifically for pharmaceutical and biological manufacturers. Excellent for freezing applications.
Warranty: 90 days.
Certifications: USP Class VI, non-cytotoxic, USP <661>, non-pyrogenic.
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- NALG3500-05
- NALG3500-20
- NALG3030-42
- NALG3120-42
- NALG3233-42
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàFilettaturaØ interno colloAltezzaDisponibilitàPrice
- Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALG3500-05Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALG3500-20Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALG3030-42Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALG3120-42Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALG3233-42Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto