Orders LinkContactUsLinkComponent
Tetraidrofurano-D8
Tetraidrofurano-D8
Glass bottle, 10 mL
Codice catalogo ROTHAE58.1
Infiammabile
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Tetraidrofurano-D8
Codice catalogo ROTHAE58.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  1693-74-9
Tetraidrofurano-D8
Glass bottle, 10 mL
Numero CAS:  1693-74-9
Price
SFr. 318.00
Log in per disponibilità
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Sinonimi:  Deuterated Tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran, Tetrahydrofuran-[²H₈], THF-d8, THF-D8, Tetrahydrofuran-d8
  • Numero CAS:1693-74-9
  • Formula:C₄D₈O
  • Numero MDL:MFCD00044238
  • Molecular Weight:80.04 g/mol
  • Punto di ebollizione:65 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–108 °C
  • Densità:0,98 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:–17 °C (coppa chiusa)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:216-898-4
  • UN:2056
  • ADR:3,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    10 mL