Cloroformio-D1, anidro (max. 0,01% H2O) (99.8% D) per spettroscopia NMR
Catalog # FLUOD-307-H
Supplier: FLUOROCHEM
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Seq:2440
Specifications
About this item
:
:120.38 g/mol
Boiling Pt:60.8 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–64.1 °C
Density:1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Refrigerata
EINECS:212-742-4
UN:1888
ADR:6.1,III
:GHS08
:GHS07
CAS Number:865-49-6
Formula:CDCl₃
MDL Number:MFCD00000827