Xilene (miscela di isomeri) 96% (isomers plus ethylbenzene), puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:1330-20-7
:
Formula:C₆H₄(CH₃)₂
Numero MDL:MFCD00077264
:106.17 g/mol
IndexMerck:13,10136
Punto di ebollizione:140 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–34 °C
Densità:0.865 g/cm³
Punto di infiammabilità:23 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:215-535-7
UN:1307
ADR:3,III
:GHS02
:GHS07
:GHS08
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4940 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
- GC:≥95.0 % Xylene isomers + Ethylbenzene
- Color scale:≤20 APHA
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together