Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclooctene, Supelco®
Cyclooctene, Supelco®
bottiglia in vetro, 1 mL
  29648-1ML
 :   Merck
Cyclooctene, Supelco®
  29648-1ML
 :  Merck
 :  931-88-4
Cyclooctene, Supelco®
Cyclooctene, Supelco®
bottiglia in vetro, 1 mL
 :  931-88-4
1 * 1 mL
  •  :931-88-4
  •  :C₈H₁₄
  •  :MFCD00001753
  •  :110.2 g/mol
  •  :146 °C (1013 hPa)
  •  :–16 °C
  •  :0,855 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambiente
  •  :213-245-5
  •  :3295
  •  :3,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 mL