Cyclooctene, Supelco®
bottiglia in vetro, 1 mL
29648-1ML
: Merck
- :931-88-4
- :C₈H₁₄
- :MFCD00001753
- :110.2 g/mol
- :146 °C (1013 hPa)
- :–16 °C
- :0,855 g/cm³ (20 °C)
- :Ambiente
- :213-245-5
- :3295
- :3,III
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 mL