Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, universal, Corning®
Pipette tips, universal, Corning®
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Corning
Pipette tips, universal, Corning®
Nome del fornitore:  Corning
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Pipette tips, universal, Corning®
16 varianti
Product Details & Documents
Corning® universal fit tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors.
  • Beveled orifice helps ensure accurate fluid delivery
  • All tips are certified RNase-/DNase-free and non pyrogenic
  • Stack rack tips feature a stack of five racks, each containing 96 tips, for a total of 480 tips in a space-saving design
  • Bulk packed tips are non sterile and very economical
1 to 200 µl universal fit tips are graduated at the 10 µl, 50 µl, and 100 µl volumes.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 613-4239
  • 613-4240
  • 613-4241
  • 613-4246
  • 613-4997
  • 613-4998
  • 613-4999
  • 613-4247
  • 613-4249
  • 613-4250
  • 613-5000
  • 613-4248
  • 613-5001
  • 612-5007
  • 613-5003
  • 613-5500
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Stile punta
    Volume
    Sterili
    Colore puntale
    Codice colore
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • Orifizio smussato, rotondo
    1 - 200 µl
    -
    Trasparente
    10 rack impilabili da 480
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 4.800 ST
    1 * 4.800 ST - SFr. 396.00
    SFr. 396.00
    1 * 4.800 ST
       SFr. 396.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4239
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • Orifizio smussato, rotondo
    1 - 200 µl
    +
    Trasparente
    10 rack impilabili da 480
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 4.800 ST
    1 * 4.800 ST - SFr. 426.00
    SFr. 426.00
    1 * 4.800 ST
       SFr. 426.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4240
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • Orifizio smussato, rotondo
    1 - 200 µl
    -
    Trasparente
    2 rack impilabili da 480
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 98.00
    SFr. 98.00
    1 * 960 ST
       SFr. 98.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4241
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • Orifizio smussato, rotondo
    1 - 200 µl
    -
    Trasparente
    In bulk
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10.000 ST
    1 * 10.000 ST - SFr. 399.00
    SFr. 399.00
    1 * 10.000 ST
       SFr. 399.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4246
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • Orifizio smussato, rotondo
    1 - 200 µl
    -
    Trasparente
    In bulk
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 47.30
    SFr. 47.30
    1 * 1.000 ST
       SFr. 47.30
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4997
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • Orifizio smussato, rotondo
    1 - 200 µl
    -
    Trasparente
    10 rack da 96
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 90.30
    SFr. 90.30
    1 * 960 ST
       SFr. 90.30
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4998
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • Orifizio smussato, rotondo
    1 - 200 µl
    +
    Trasparente
    10 rack da 96
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 102.00
    SFr. 102.00
    1 * 960 ST
       SFr. 102.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4999
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • Orifizio smussato, rotondo
    1 - 200 µl
    -
    Giallo
    In bulk
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10.000 ST
    1 * 10.000 ST - SFr. 399.00
    SFr. 399.00
    1 * 10.000 ST
       SFr. 399.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4247
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • Orifizio smussato, rotondo
    1 - 200 µl
    +
    Giallo
    10 rack da 96
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 105.00
    SFr. 105.00
    1 * 960 ST
       SFr. 105.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4249
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • Orifizio smussato, rotondo
    1 - 200 µl
    -
    Giallo
    10 rack da 96
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - SFr. 90.30
    SFr. 90.30
    1 * 960 ST
       SFr. 90.30
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4250
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • Orifizio smussato, rotondo
    1 - 200 µl
    -
    Giallo
    In bulk
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 47.30
    SFr. 47.30
    1 * 1.000 ST
       SFr. 47.30
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-5000
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • Orifizio smussato, rotondo
    100 - 1000 µl
    -
    Blu
    In bulk
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10.000 ST
    1 * 10.000 ST - SFr. 490.00
    SFr. 490.00
    1 * 10.000 ST
       SFr. 490.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-4248
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • Orifizio smussato, rotondo
    100 - 1000 µl
    -
    Blu
    10 rack da 100
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 96.90
    SFr. 96.90
    1 * 1.000 ST
       SFr. 96.90
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-5001
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • Orifizio smussato, rotondo
    100 - 1000 µl
    -
    Blu
    In bulk
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 49.70
    SFr. 49.70
    1 * 1.000 ST
       SFr. 49.70
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    612-5007
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • Orifizio smussato, rotondo
    100 - 1000 µl
    +
    Blu
    10 rack da 100
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 134.00
    SFr. 134.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 134.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-5003
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
      Produzione a basso impatto
  • Beveled orifice, round
    100 - 1000 µl
    -
    Blu
    blu
    10 rack incernierati da 100
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 131.00
    SFr. 131.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 131.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-5500
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto