Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per provette, epMotion®
Rack per provette, epMotion®
Nome del fornitore:   EPPENDORF
Rack per provette, epMotion®
Nome del fornitore:  EPPENDORF
Certificates
Rack per provette, epMotion®
Rack per provette, epMotion®
7 varianti
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
*screw cap tubes, ** HPLC vials.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • N. di fori
    Per provette
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 24 (4×6)
    100× Ø16 mm
    Acciaio inossidabile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 517.00
    SFr. 517.00
    1 * 1 ST
       SFr. 517.00
  • 24 (4×6)
    100ר17 mm
    Acciaio inossidabile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 517.00
    SFr. 517.00
    1 * 1 ST
       SFr. 517.00
  • 24 (4×6)
    100ר12 mm
    Acciaio inossidabile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 517.00
    SFr. 517.00
    1 * 1 ST
       SFr. 517.00
  • 24 (4×6)
    60ר17 mm
    Acciaio inossidabile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 517.00
    SFr. 517.00
    1 * 1 ST
       SFr. 517.00
  • 24 (4×6)
    100ר13 mm
    Acciaio inossidabile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 517.00
    SFr. 517.00
    1 * 1 ST
       SFr. 517.00
  • 24 (4×6)
    60ר16 mm
    Acciaio inossidabile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 517.00
    SFr. 517.00
    1 * 1 ST
       SFr. 517.00
  • 24 (4×6)
    12ר40** mm
    Acciaio inossidabile
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 517.00
    SFr. 517.00
    1 * 1 ST
       SFr. 517.00