Closed dome tanks
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Closed dome tanks
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificates
Informazioni su questo articolo
These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sealing.
4 varianti
Product Details & Documents
These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sealing.
Documents
NALG2650-0030_TDS_EN
Scheda dati
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- NALG2650-0020
- NALG2650-0030
- NALG2650-0055
- NALG2650-0100
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàØ est. × ADisponibilitàPrice
- NALG2650-0020Recipiente chiuso emisferico, con tappo in PP con guarnizione in silicone, apertura collo: 150 mmRecipiente chiuso emisferico, con tappo in PP con guarnizione in silicone, apertura collo: 150 mm75 l419×813 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’080.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALG2650-0020Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - NALG2650-0030Recipiente chiuso emisferico, con tappo in PP con guarnizione in silicone, apertura collo: 150 mmRecipiente chiuso emisferico, con tappo in PP con guarnizione in silicone, apertura collo: 150 mm115 l470×981 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’530.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALG2650-0030Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - NALG2650-0055Recipiente chiuso emisferico, con tappo in PP con guarnizione in silicone, apertura collo: 150 mmRecipiente chiuso emisferico, con tappo in PP con guarnizione in silicone, apertura collo: 150 mm210 l559×1099 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’880.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALG2650-0055Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - NALG2650-0100Recipiente chiuso emisferico, con tappo in PP con guarnizione in silicone, apertura collo: 150 mmRecipiente chiuso emisferico, con tappo in PP con guarnizione in silicone, apertura collo: 150 mm380 l724×1321 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 3’180.00Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALG2650-0100Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDimensione tappoPer bottiglieDisponibilitàPrice
- with silicone gasket, true union clampwith silicone gasket, true union clampNALG2651-0200152,3 mm75/115/ 210/380 lLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’130.00