VWR® Traceable®, Termometro a infrarossi
620-1806
- Range di misura:−55...+300
(−55...+250 °C*/−55…+330 °C**) - Risoluzione:0,2 (−10…+200); 1,0 °C
- Peso:100 g
- L×P×A:165×38×2,5 mm
- Accuratezza:±0,6; ±0,5* (5…65) °C
- Conf:1
Il termometro HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) è progettato per laboratori alimentari, lavorazione degli alimenti, preparazione degli alimenti. La struttura impermeabile ne consente l'uso in laboratori, impianti e aree di lavaggio.
Sonda a infrarossi* o in acciaio inox pieghevole** (152 mm).
W×D×H: 165×38×2,5 mm
Weight: 100 g
: con certificato di calibrazione NIST Traceable® con numero di serie individuale.