ContactUsLinkComponent
Zinco, in polvere, GPR RECTAPUR®
Infiammabile
Ambiente
Zinco, in polvere, GPR RECTAPUR®
Codice catalogo 29076.291
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Infiammabile
Ambiente
Zinco, in polvere, GPR RECTAPUR®
Codice catalogo 29076.291
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Foreign heavy metals (as Pb):
    Max. 0.02 %
  • As (Arsenic):
    Max. 1 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 0.02 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :65.39 g/mol
Punto di ebollizione:907 °C (1013 hPa)
Densità:7,13 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-175-3
UN:1436
ADR:4.3,II
 :GHS02
 :GHS09
Numero CAS:7440-66-6
Formula:Zn
Numero MDL:MFCD00011291