Sovrascarpe per cleanroom, Kimtech™ A5
Sterile Kimtech™ A5 cleanroom boot covers are made of SMS (Spunbond Melt-blown Spunbond) material that gives them a cloth-like feeling. Available with standard vinyl sole or with wrap-around vinyl foot.
- Il piede avvolgente in vinile è cucito sopra la linea del pavimento per ridurre il rischio di penetrazione di liquidi e rischi di inciampo
- Cuciture elastiche e rilegate
- Due cravatte extra lunghe
Adatto per ambienti di Classe 100, M 3.5, ISO 5.
*Taglia unica
: PPE Cat I (EU) 2016/425
: Vacuum packed in pairs for added sterility assurance.
- Catalog No:
- 113-1227
- 113-7736
- 113-8197
- 113-7735
- Environmentally Preferable:
- Riduzione degli sprechi
- Riduzione degli sprechi
- Riduzione degli sprechi
- Riduzione degli sprechi
- Classe di cleanroom:
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- Applicazioni per abiti:
- Cleanroom
- Cleanroom
- Cleanroom
- Cleanroom
Frequently Bought Together