Maschere facciali per camera bianca, Kimtech™ M6, PE/PP/BiCoSof™
Catalog # 113-0346
Supplier: KIMBERLY CLARK
Specifications
- Tipo:Con lacci auricolari
- Colore:bianco
- Conf:500
Specifications
About this item
Questa maschera che blocca il particolato in sospensione offre una protezione di base per le camere bianche low-end. Non contiene filtri.
- Design a doppio strato
- L'interno in tessuto BiCoSof™ migliora il comfort
- Saldatura Ultra Sonic
Adatte per camera bianca Classe 1000, ISO 6, M 4.5.