Rame, in filo, GPR RECTAPUR®, reduced from oxide
23028.182
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g
- Seq:3401
:
:63.55 g/mol
:13,02545
:2595 °C (1013 hPa)
:1083 °C
:8.94 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:231-159-6
:7440-50-8
:Cu
:MFCD00010965