Rame ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Codice catalogo 40839.KS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1
- Seq:0001
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:63.55 g/mol
IndexMerck:13,02545
Punto di ebollizione:2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:1083 °C
Densità:8,94 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-159-6
Numero CAS:7440-50-8
Formula:Cu
Numero MDL:MFCD00010965