Rame ≥99% (metals basis), in polvere -100 mesh
00584.A3
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:2 kg
- Seq:4058
:
:63.55 g/mol
:13,02545
:2595 °C (1013 hPa)
:1083 °C
:8.94 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:231-159-6
:3089
:4.1,III
:GHS02
:GHS07
:7440-50-8
:Cu
:MFCD00010965