Rame ≥99.999% (metals basis), in filo, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:7440-50-8
:
Formula:Cu
Numero MDL:MFCD00010965
:63.55 g/mol
IndexMerck:13,02545
Punto di ebollizione:2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:1083 °C
Densità:8.94 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-159-6
Frequently Bought Together