Orders LinkContactUsLinkComponent
Kjeldahl catalyst, tablets
Kjeldahl catalyst, tablets
Kjeldahl Tablets ca. 1,0 g, Na2SO4; Se, General purpose, tubo in alluminio, 1.000 Tab.
Codice catalogo 330666A
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
Kjeldahl catalyst, tablets
Codice catalogo 330666A
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Kjeldahl catalyst, tablets
Kjeldahl catalyst, tablets
Kjeldahl Tablets ca. 1,0 g, Na2SO4; Se, General purpose, tubo in alluminio, 1.000 Tab.
Numero CAS:  
Price
SFr. 542.00
Log in per disponibilità
1 * 1 Cad.
Product Details & Documents
This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor International office or supplier.
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    tubo in alluminio
  • Conf:
    1.000 Tab.
  • Descrizione:
    Kjeldahl Tablets ca. 1,0 g
  • Per:
    General purpose
  • Indice:
    Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; Se
Specifiche