Guanti in nitrile, KLEENGUARD* G10 Arctic Blue
Catalog # KIMB90098
Supplier: KIMBERLY CLARK
Specifications
- Dimensione del guanto:L
- Confezione:100/box
- Ambidestro/mano specifico:ambidestro
- Monouso/riutilizzabile:monouso
- Approvati per il contatto con gli alimenti:+
- Lattice/senza lattice:Senza lattice
- Talcati/non talcati:Non talcati
- Colore:blu
- Lunghezza:242 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:Riduzione degli sprechi
- Tipo polsino:Arrotolato
- Spessore delle dita:0,05 mm
- Spessore palmo:0,05 mm
- Spessore polsino:0,04 mm
- Finitura:Textured fingertips
- Conf:200
Specifications
About this item
Questi guanti in nitrile ambidestri sono il sostituto ideale dei guanti in lattice e offrono eccellente sensibilità al tatto e la protezione del nitrile, riducendo al tempo stesso il rischio di reazioni allergiche di tipo 1.
- Dita antiscivolo per una presa migliore
- Certificati per la manipolazione degli alimenti in America del Nord e in Europa
- Non talcati per ridurre al minimo l'effetto di secchezza del talco sulla pelle
- Con bordino per renderli più forti e più semplici da indossare
They can be used across a wide range of industrial applications, such as food handling, electronic assembly, electrical contracting, painting and manufacturing.
Certifications: AQL 4.0
Food contact approved.
Food contact approved.