ContactUsLinkComponent
Pozzetto quadrato a 96 pozzetti Falcon®, piastra a fondo piatto
Pozzetto quadrato a 96 pozzetti Falcon®, piastra a fondo piatto
  734-0984
 :  Corning
   Produzione a basso impatto
undefined
Pozzetto quadrato a 96 pozzetti Falcon®, piastra a fondo piatto
  734-0984
 :  Corning
   Produzione a basso impatto
  • Forma:
    Fondo piatto
  • N. di pozzetti:
    96
  • Sterili:
    +
  • Descrizione:
    Pozzetto quadrato a 96 pozzetti, piastra a fondo piatto con coperchio
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    ISO 14001 - Bedford
  • Conf:
    5
  • Volume pozzetti:
    120 µl
Sterile flat-bottom microplate with lid, made from crystal-grade virgin PS.
  • Sterilised by gamma irradiation
  • Non pyrogenic