Fiale campione (PS) con tappi a pressione (PE)
Katalognr. BRND722060
Supplier: Brand
Specifications
- Ø est:24,5 mm
- Capacità:12,00 ml
- Colore:trasparente
- Altezza:38 mm
- Colore tappo:bianco
- Conf:1.000
Specifications
About this item
Small sample container with white press-on lid.