ContactUsLinkComponent
Chamber slides, Corning® BioCoat™ Poly-D-lysine/laminin
Chamber slides, Corning® BioCoat™ Poly-D-lysine/laminin
  734-1072
 :  Corning
   Produzione a basso impatto
undefined
Chamber slides, Corning® BioCoat™ Poly-D-lysine/laminin
  734-1072
 :  Corning
   Produzione a basso impatto
  • Descrizione:
    CultureSlide, 8 pozzetti
  • Materiale:
    PS/vetro
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    ISO 14001 - Bedford
  • Conf:
    12
These culture slides have a uniform application of poly-D-lysine/laminin.
  • Tested to promote neurite outgrowth
  • NG108 rat glioma/mouse neuroblastoma cells
  • PS vessel lid together with removal tool