ContactUsLinkComponent
Inserti per colture cellulari con fibronectina Corning® BioCoat™ FluoroBlok™
Inserti per colture cellulari con fibronectina Corning® BioCoat™ FluoroBlok™
Catalog # 734-1053
Supplier:  Corning
   Produzione a basso impatto
undefined
Inserti per colture cellulari con fibronectina Corning® BioCoat™ FluoroBlok™
Catalog # 734-1053
Supplier:  Corning
   Produzione a basso impatto
Specifications
  • Membrana:
    In PET
  • Dimensioni pori:
    3,0 µm
  • Descrizione:
    Inserti singoli da 3,0 µm in due piastre a 24 pozzetti
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    ISO 14001 - Bedford
  • Conf:
    24
Specifications
About this item
Corning® BioCoat™ FluoroBlok™ fibronectin-coated cell culture inserts packaged ready to use in 24-well Falcon® companion plates.
  • Convenient, individual inserts packaged in a one-piece, automation friendly 24-multiwell format
  • Combined benefits of Falcon® inserts coated with HFN for enhanced cell attachment and growth
  • Individual inserts contain a 3,0 µm pore size clear PET membrane