VWR®, Agitatore compatto per blot, 3D
L'agitatore compatto per blot combina l'azione basculante e orbitale per produrre un moto tridimensionale delicato per gel e blot fragili, offrendo comunque una miscelazione efficace.
- Moto rotativo per una colorazione delicata ma efficace
- Passo e velocità ottimali per la processazione di western blot
- Utilizzabile in incubatori o camere fredde
Ideato per la processazione di blot e per applicazioni di colorazione, il passo e la velocità dell'agitatore sono impostati in modo ottimale per consentire all'utente di utilizzare una quantità minima di soluzione e prevenire al contempo l'essiccazione della membrana o del gel. L'utilizzo ridotto di reagenti consente un notevole risparmio di sonde e anticorpi.
: fornito con tappetino in gomma antiscivolo e due cassette per blot di grandi dimensioni. Disponibile in due formati per blot da 8×10 e gel da 10×10 cm. Le cassette di dimensioni maggiori possono contenere gel di sistemi modulari PAGE Mini Vertical di VWR®.
- Catalog No:
- 700-0247
- Modello:
- Agitatore per blot compatto
- Movimento di agitazione:
- Tridimensionale
- Inclinazione:
- 5° (fixed)
- L×P×A:
- 240×171×150 mm
- L×P piattaforma:
- 200×165 mm
- Peso:
- 0,88 kg
- Carico massimo:
- 0,8 kg
Frequently Bought Together