Orders LinkContactUsLinkComponent
Lampada da ufficio, STE
Lampada da ufficio, STE
Nome del fornitore:   WALDMANN
Lampada da ufficio, STE
Nome del fornitore:  WALDMANN
Certificates
Lampada da ufficio, STE
1 varianti
Product Details & Documents
Le lampade fluorescenti compatte ed ergonomiche combinano una tecnologia moderna di risparmio energetico con un'illuminazione elevata. Grazie ai diversi tipi di raccordi, sono adatte per usi universali.
  • Regolazione semplice e indipendente
  • Struttura in metallo robusta e di lunga durata
  • Ballast elettronico e vari tipi di coprilampada, anche antiabbagliamento
IP 20 classe 1
Certifications: IP 20 classe 1
Delivery information: Fornite con cavo di alimentazione lungo 3 m e presa di sicurezza antiscossa.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 139-0193
    Lampada per uso universale, STE 155 con griglia parabolica in metallo, 55 W, spina CH
    Lampada per uso universale, STE 155 con griglia parabolica in metallo, 55 W, spina CH
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 139-0192
    Lampada per uso universale, STE 155 con griglia parabolica in metallo, 55 W, spina UK
    Lampada per uso universale, STE 155 con griglia parabolica in metallo, 55 W, spina UK
    Discontinued
  • 139-0189
    Lampada per uso universale, STE 136 con griglia parabolica in alluminio placcato, 36 W, spina UK
    Lampada per uso universale, STE 136 con griglia parabolica in alluminio placcato, 36 W, spina UK
    Discontinued
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Dispositivo di fissaggio per tavolo, 0 - 70 mm, nero, TK 1/70
    Dispositivo di fissaggio per tavolo, 0 - 70 mm, nero, TK 1/70
    139-0209
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Dispositivo di fissaggio per tavolo, 0 - 65 mm, nero, TK 1/65
    Dispositivo di fissaggio per tavolo, 0 - 65 mm, nero, TK 1/65
    139-0208