Etile acetato
bottiglia in vetro, 2,5 L
Codice catalogo REGERH1013
Nome del fornitore: REAGECON
Etile acetato
Codice catalogo REGERH1013
Nome del fornitore: REAGECON
Numero CAS: 141-78-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Acetic acid ethyl ester
- Numero CAS:141-78-6
- Formula:CH₃COOC₂H₅
- Numero MDL:MFCD00009171
- Molecular Weight:88.11 g/mol
- IndexMerck:13,03792
- Punto di ebollizione:77,1 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–83 °C
- Densità:0,902 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:–4 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:205-500-4
- UN:1173
- ADR:3,II
- REACH:01-2119475103-46
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:2,5 L
- Cat. No.:REGERH1013
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion