2-Propanolo
bottiglia in vetro, 2,5 L
Codice catalogo REGERH1018
Nome del fornitore: REAGECON
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
- Numero CAS:67-63-0
- Formula:(CH₃)₂CHOH
- Numero MDL:MFCD00011674
- Molecular Weight:60.1 g/mol
- IndexMerck:13,05228
- Punto di ebollizione:82 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–89 °C
- Densità:0,786 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:12 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-661-7
- UN:1219
- ADR:3,II
- REACH:01-2119457558-25
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:2,5 L