Data logger della temperatura, senza fili, multicanale, EBI 40
Supplier: EBRO
Certificates
About this item
L'EBI 40 è ideale per mappature di temperature elevate. In combinazione con la custodia ad isolamento termico (620-1804), consente un utilizzo a 250 °C per due ore. A temperature maggiori, è possibile posizionare il registratore in remoto e visualizzare la temperatura sul display.
- Termocoppia tipo K con connettore SMP
- Programmazione alternativa tramite pulsanti del tastierino: ESC, OK, freccia in alto, freccia in basso
- Configurazione o caricamento del programma e scaricamento dati tramite connessione USB
- Display a colori per presentazione numerica e grafica dei dati
Il sistema può essere utilizzato in camere riscaldanti e forni, per la determinazione dell'indurimento (laccatura) e il monitoraggio di interi processi di cottura e congelamento nell'industria alimentare.
L×P×A: 140×118×35 mm.
Conforms to IP 67
Certifications: Conformi alla classe di protezione IP 40.
Delivery: Fornito con certificato di calibrazione di fabbrica. Sonde non incluse.
Frequently Bought Together