ContactUsLinkComponent
Guanti in nitrile, sterili, per camera bianca, Kimtech™ G3 Sterling™ Sterile
undefined
Guanti in nitrile, sterili, per camera bianca, Kimtech™ G3 Sterling™ Sterile
  • Catalog No:
  • 112-1864
  • 112-1865
  • 112-1862
  • 112-1863
  • 112-1861
  • 112-1858
  • 112-1859
  • 112-1860
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Environmentally Preferable:
  • Riduzione degli sprechi
  • Riduzione degli sprechi
  • Riduzione degli sprechi
  • Riduzione degli sprechi
  • Riduzione degli sprechi
  • Riduzione degli sprechi
  • Riduzione degli sprechi
  • Riduzione degli sprechi
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Classe di cleanroom:
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • Tipo polsino:
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Spessore polsino:
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • 0,07 mm
  • Spessore delle dita:
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • Spessore palmo:
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • 0,08 mm
  • Norma EN:
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • Antistatico:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Frequently Bought Together