Kit per fuoriuscite monouso
Kit per fuoriuscite monouso
121-0136
: Brady
Per piccoli sversamenti di sostanze chimiche o liquidi pericolosi (fino a 1,7 litri). La scatola dispenser ad alta visibilità può essere facilmente montata a parete o su un ripiano.
- Spazzola monouso per eliminare eventuali frammenti di vetro o detriti
- Guanti di protezione con punte delle dita antiscivolo; maggiore resistenza agli strappi e buona resistenza agli agenti chimici
- Sacchetto per rifiuti autoclavabile
: un kit contiene 2 panni assorbenti (410×510 mm), 1 paio di guanti monouso di protezione contro le sostanze chimiche (non talcati), sacchetto per rifiuti, 1 spazzola monouso e una guida di istruzioni in più lingue.
- Descrizione:Kit per fuoriuscite monouso