Flaconi contagocce con pipetta, Nalgene®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
LDPE bottle, PE dropping pipette, neoprene bulb.
- Suitable for dispensing most acids, bases and alcohols
- Good temperature resistance
- Easy handling
Dispense at a rate you control, be it one drop at a time or in a stream, with LDPE bottles with dropper assembly.
Specifiche
- Catalog No:
- NALG2416-0125
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)