Potassio cloruro soluzione satura con argento cloruro in soluzione acquosa 3 mol/l (3 N) in soluzione acquosa per riempimento elettrodi
Codice catalogo SCOI285138419
Nome del fornitore: SI Analytics
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:250 mL
- Seq:2590
- Environmentally Preferable:
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:74.55 g/mol
Densità:1.13 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-211-8
Numero CAS:7447-40-7
Formula:KCl+AgCl
Numero MDL:MFCD00011360