2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLE11590326-100G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Codice catalogo MOLE11590326-100G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 131-55-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone
- Numero CAS:131-55-5
- Formula:C₁₃H₁₀O₅
- Numero MDL:MFCD00002278
- Molecular Weight:246.22 g/mol
- Punto di ebollizione:100…102 °C (40 mmHg)
- Punto di fusione:196…198 °C
- Densità:1,498 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:205-028-9
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g