2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone ≥98%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Informazioni su questo articolo
Purity: 98+% CAS No.: 131-55-5 Molecular Formula: C13H10O5 Formula Weight: 246.22 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 1914746
Sinonimi: Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone
- Numero CAS:131-55-5
- Formula:C₁₃H₁₀O₅
- Numero MDL:MFCD00002278
- Molecular Weight:246.22 g/mol
- Punto di ebollizione:100…102 °C (40 mmHg)
- Punto di fusione:198…203 °C
- Densità:1,216
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:205-028-9
2 varianti
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 131-55-5 Molecular Formula: C13H10O5 Formula Weight: 246.22 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 1914746
Sinonimi: Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone
- Numero CAS:131-55-5
- Formula:C₁₃H₁₀O₅
- Numero MDL:MFCD00002278
- Molecular Weight:246.22 g/mol
- Punto di ebollizione:100…102 °C (40 mmHg)
- Punto di fusione:198…203 °C
- Densità:1,216
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:205-028-9
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottomsds_ALFAA10237
Scheda di sicurezza
Organic Building Blocks and Intermediates
Note applicative