Orders LinkContactUsLinkComponent
(1S)-(-)-β-Pinene
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo ROTH5172.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
(1S)-(-)-β-Pinene
Codice catalogo ROTH5172.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  18172-67-3
(1S)-(-)-β-Pinene
Glass bottle for solids, 1 g
Numero CAS:  18172-67-3
Price
SFr. 123.00
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (-)-Pin-2(10)-ene
  • Numero CAS:18172-67-3
  • Formula:C₁₀H₁₆
  • Numero MDL:MFCD00001345
  • Molecular Weight:136.24 g/mol
  • IndexMerck:12,07600
  • Punto di ebollizione:165 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–61 °C
  • Densità:0,9034 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:36 °C
  • EINECS:242-060-2
  • UN:2319
  • ADR:3,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 g
Specifiche