Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Camici da laboratorio, SMS, monouso
VWR® Basic, Camici da laboratorio, SMS, monouso
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® Basic, Camici da laboratorio, SMS, monouso
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificates
VWR® Basic, Camici da laboratorio, SMS, monouso
13 varianti
Product Details & Documents
I camici da laboratorio SMS sono realizzati in tessuto non tessuto multistrato SMS (spunbonded-meltblown-spunbonded / tessuto non tessuto) senza lattice, caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione pur rimanendo morbido, comodo e traspirante.
  • Colletto classico, maniche a giro, chiusura a scatto
  • Polsini in tessuto, tre tasche
  • Protezione contro liquidi e particelle
  • Resistenza contro schizzi di prodotti chimici non aggressivi
Colour: White or blue
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 113-1131
  • 113-1132
  • 113-1133
  • 113-1134
  • 113-1135
  • 113-1136
  • 113-1137
  • 113-1125
  • 113-1126
  • 113-1127
  • 113-1128
  • 113-1129
  • 113-1130
  • Tipo di chiusura:
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Tasche:
  • con tasche
  • con tasche
  • con tasche
  • con tasche
  • con tasche
  • con tasche
  • con tasche
  • con tasche
  • con tasche
  • con tasche
  • con tasche
  • con tasche
  • con tasche
  • Genere:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Applicazioni per abiti:
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
  • Cleanroom|Laboratory
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Taglia dell'abbigliamento
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • bianco
    S
    93,35 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 214.00
    SFr. 214.00
    1 * 30 ST
       SFr. 214.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1131
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory
  • bianco
    M
    100,33 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 214.00
    SFr. 214.00
    1 * 30 ST
       SFr. 214.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1132
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory
  • bianco
    L
    101,60 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 214.00
    SFr. 214.00
    1 * 30 ST
       SFr. 214.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1133
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory
  • bianco
    XL
    108,59 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 214.00
    SFr. 214.00
    1 * 30 ST
       SFr. 214.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1134
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory
  • bianco
    XXL
    110,49 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 229.00
    SFr. 229.00
    1 * 30 ST
       SFr. 229.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1135
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory
  • bianco
    3XL
    113,03 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 229.00
    SFr. 229.00
    1 * 30 ST
       SFr. 229.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1136
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory
  • bianco
    4XL
    118,11 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 229.00
    SFr. 229.00
    1 * 30 ST
       SFr. 229.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1137
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory
  • blu
    S
    93,35 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 220.00
    SFr. 220.00
    1 * 30 ST
       SFr. 220.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1125
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory
  • blu
    M
    100,33 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 220.00
    SFr. 220.00
    1 * 30 ST
       SFr. 220.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1126
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory
  • blu
    L
    101,60 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 220.00
    SFr. 220.00
    1 * 30 ST
       SFr. 220.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1127
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory
  • blu
    XL
    108,59 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 220.00
    SFr. 220.00
    1 * 30 ST
       SFr. 220.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1128
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory
  • blu
    XXL
    110,49 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 237.00
    SFr. 237.00
    1 * 30 ST
       SFr. 237.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1129
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory
  • blu
    3XL
    113,03 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 237.00
    SFr. 237.00
    1 * 30 ST
       SFr. 237.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-1130
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom|Laboratory