VWR® Basic, Camici, SMS
I camici SMS sono realizzati in tessuto multistrato SMS (spunbonded-meltblown-spunbonded) senza lattice che offre un'elevata resistenza alla trazione e resta al tempo stesso, morbido, comodo e traspirante.
- Colletto classico, maniche raglan, chiusura a scatto
- Protezione contro liquidi e particelle
- Resistenza contro schizzi di prodotti chimici poco aggressivi
Colour: White or blue
I camici SMS sono realizzati in tessuto multistrato SMS (spunbonded-meltblown-spunbonded) senza lattice che offre un'elevata resistenza alla trazione e resta al tempo stesso, morbido, comodo e traspirante.
- Colletto classico, maniche raglan, chiusura a scatto
- Protezione contro liquidi e particelle
- Resistenza contro schizzi di prodotti chimici poco aggressivi
Colour: White or blue
- Catalog No:
- 113-1156
- 113-1157
- 113-1158
- 113-1159
- 113-1160
- 113-1161
- 113-1162
- 113-1174
- 113-1175
- 113-1176
- 113-1166
- Tipo di chiusura:
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Tasche:
- senza tasche
- senza tasche
- senza tasche
- senza tasche
- senza tasche
- senza tasche
- senza tasche
- senza tasche
- senza tasche
- senza tasche
- senza tasche
- Genere:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Applicazioni per abiti:
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
Product Family Options
- ColoreTaglia dell'abbigliamento
Specifications
Cat. No.113-1156Tipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTaschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiCleanroom|LaboratorySpecifications
Cat. No.113-1157Tipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTaschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiCleanroom|LaboratorySpecifications
Cat. No.113-1158Tipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTaschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiCleanroom|LaboratorySpecifications
Cat. No.113-1159Tipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTaschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiCleanroom|LaboratorySpecifications
Cat. No.113-1160Tipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTaschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiCleanroom|LaboratorySpecifications
Cat. No.113-1161Tipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTaschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiCleanroom|LaboratorySpecifications
Cat. No.113-1162Tipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTaschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiCleanroom|LaboratorySpecifications
Cat. No.113-1174Tipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTaschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiCleanroom|LaboratorySpecifications
Cat. No.113-1175Tipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTaschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiCleanroom|LaboratorySpecifications
Cat. No.113-1176Tipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTaschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiCleanroom|LaboratorySpecifications
Cat. No.113-1166Tipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTaschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiCleanroom|Laboratory